Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes de Pétri bactériologiques profondes Nunc™
Cultivez des champignons, des bactéries et d’autres microorganismes grâce aux boîtes de Petri bactériologiques profondes Thermo Scientific™ Nunc™.
Marque: Thermo Scientific™ 4036
Description
Culture de champignons, de bactéries et d’autres micro-organismes avec les boîtes de Pétri profondes Thermo Scientific™ Nunc™.
- Permet une utilisation de plaques plus grandes pour un criblage de banques efficace
- Compatibles avec les systèmes automatisés
- Stérile, jetable
- Boîtes de Pétri profondes permettant des périodes de culture plus longues
Informations de commande :
12 par sachet en plastique hermétique.
Spécification
Plat | |
Polystyrène | |
Stérile | |
400 | |
Oui | |
20 in. |
Single-use | |
Rond | |
Petri Dish | |
14 | |
20 mm | |
60 mm |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.