Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes de Pétri bactériologiques profondes Nunc™
Cultivez des champignons, des bactéries et d’autres microorganismes grâce aux boîtes de Petri bactériologiques profondes Thermo Scientific™ Nunc™.
Marque:  Thermo Scientific™ 4031
Code produit. 15367036
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Culture de champignons, de bactéries et d’autres micro-organismes avec les boîtes de Pétri profondes Thermo Scientific™ Nunc™.
  • Permet une utilisation de plaques plus grandes pour un criblage de banques efficace
  • Compatibles avec les systèmes automatisés
  • Stérile, jetable
  • Boîtes de Pétri profondes permettant des périodes de culture plus longues
Informations de commande :
12 par sachet en plastique hermétique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Empilable
Jetable
Rond
Boîte de Petri
300
Oui
26 po
Plat
PS
Stérile
0
12
26 mm
100 mm
Promotions
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.