Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour système Nunc™ Cell Factory™
Poursuivez le développement dʼapplications qui nécessitent un système de culture cellulaire mieux fermé grâce aux accessoires pour système Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™.
Marque: Thermo Scientific™ 167525
38.80 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Poursuivez le développement dʼapplications qui nécessitent un système de culture cellulaire mieux fermé grâce aux accessoires pour système Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™. Réduisez le besoin d’interventions ouvertes et encouragez l’utilisation de méthodes aseptiques pour la manipulation des liquides lors du remplissage, de l’inoculation, de la culture et de la récolte du système Cell Factory.
Facilité des connexions :- Branchez une poche à milieu ou un ensemble de tubulure à un système Cell Factory pour une connectivité aseptique optimale lors du remplissage et de la récolte
- Gain de temps et dʼargent
- Réduction des processus de nettoyage, tels que l'autoclavage et les validations correspondantes
- Permet d'éviter la formation d'une contre-pression pendant le processus de remplissage
- Bénéficiez d’une aération supplémentaire grâce aux options de ventilation
Spécification
Ensemble de tubes de remplissage Cell Factory | |
Flacon d’agitation jetable de 500 ml | |
1 | |
Stérile |
HDPE | |
20 | |
Système Cell Factory | |
Bouchon à vis filtrant |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
167369 | Certificat de conformité | 06/12/2024 | 167525 |
178336 | Certificat de conformité | 03/12/2024 | 167525 |
175755 | Certificat de conformité | 03/12/2024 | 167525 |
169239 | Certificat de conformité | 03/12/2024 | 167525 |
177599 | Certificat de conformité | 03/12/2024 | 167525 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.