Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour système Nunc™ Cell Factory™
Description
Poursuivez le développement dʼapplications qui nécessitent un système de culture cellulaire mieux fermé grâce aux accessoires pour système Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™. Réduisez le besoin d’interventions ouvertes et encouragez l’utilisation de méthodes aseptiques pour la manipulation des liquides lors du remplissage, de l’inoculation, de la culture et de la récolte du système Cell Factory.
- Raccordez une poche de milieu de culture ou un jeu de tubulures à n’importe quel « cell factory » (système de culture cellulaire de masse)
- Le processus de nettoyage et les validations de stérilité sont minimisés
- Accessoires stérilisés aux rayons gamma et conditionnés séparément (remarque : Cat. de connecteurs 140099 et 173250 ne sont pas disponibles en version irradiée aux rayons gamma)
- Options de ventilation qui offrent une aération supplémentaire lors du remplissage et de la récolte par gravité ou à l’aide d’une pompe péristaltique
Spécification
Spécification
| Description | Connecteur en PEHD |
| Matériau | PEHD |
| À utiliser avec (équipement) | S’adapte à tous les systèmes Cell Factory |
| Nbre par carton | 100 |
| Nb par paquet | 1 |
| Type de produit | Connecteur en PEHD |
| Stérilité | Non stérile |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.