Learn More
Accessoires pour système Nunc™ Cell Factory™
BIOPHARMA
Poursuivez le développement dʼapplications qui nécessitent un système de culture cellulaire mieux fermé grâce aux accessoires pour système Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™.
Marque:  Thermo Scientific Nunc 167652
317.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11337734
  • 346.00€ / 400 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Poursuivez le développement dʼapplications qui nécessitent un système de culture cellulaire mieux fermé grâce aux accessoires pour système Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™. Réduisez le besoin d’interventions ouvertes et encouragez l’utilisation de méthodes aseptiques pour la manipulation des liquides lors du remplissage, de l’inoculation, de la culture et de la récolte du système Cell Factory.
Facilité des connexions
  • Raccordez une poche de milieu de culture ou un jeu de tubulures à n’importe quel « cell factory » (système de culture cellulaire de masse)
Gain de temps et dʼargent
  • Le processus de nettoyage et les validations de stérilité sont minimisés
  • Accessoires stérilisés aux rayons gamma et conditionnés séparément (remarque : Cat. de connecteurs 140099 et 173250 ne sont pas disponibles en version irradiée aux rayons gamma)
Permettent dʼéviter la formation dʼune contre-pression pendant le processus de remplissage
  • Options de ventilation qui offrent une aération supplémentaire lors du remplissage et de la récolte par gravité ou à l’aide d’une pompe péristaltique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Bouchon adaptateur de filtre, stérile
Nom du produit
Accessoires pour système Nunc™ Cell Factory™ >