Learn More
Carbolite™ Four à chambre haute température HTF 17/10
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 l
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ces modèles sont conçus pour une utilisation dans le contrôle de la qualité, le traitement thermique et la recherche de matériaux en céramique. Les applications incluent l’analyse du ciment, le frittage des composants métalliques/céramiques et la fabrication de céramiques techniques suivant des spécifications très strictes. Les fours sont chauffés par des éléments à rayonnement libre, SiC ou MoSiO2, montés sur le côté, qui assurent un chauffage rapide, tout en garantissant une excellente uniformité thermique sur l’ensemble du volume de la chambre, ce qui représente une exigence clé pour ces applications. Les revêtements de chambre d’isolation répondant aux exigences les plus strictes sont utilisés : ils sont capables de résister aux cycles de haute température tout en garantissant la conformité à la norme BSEN 61010 en maintenant une température sécurisée de la surface extérieure.
- Réglage précis de la température par bouton-poussoir avec une rampe unique et une minuterie (301) ou un programmateur à 8 étapes (3216P1) ou 20 étapes (3508P1) disponible en option. Programmateur à 8 étapes monté en série sur les modèles 1, 700°C et 1, 800°C
- Les caractéristiques de sécurité comprennent la conception verticale de la porte à ouverture parallèle, qui protège en partie l’utilisateur contre le rayonnement thermique, le commutateur à rupture positive en cas d’ouverture de porte et le revêtement double pour une température sécurisée de la surface extérieure du four
- Contrôleur de protection contre la surchauffe indépendant monté de série sur les modèles 1, 700°C et 1, 800°C
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 10 l |
| max. (métrique) | 1700°C |
| Type | High Temperature Box Furnace |
| Comprend | Programmable Temperature Controller |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 15.75 x 7.75 x 9.25in. |
| Largeur (métrique) | 825.5 mm |
| Largeur (métrique) intérieure | 203.2 mm |
| Hauteur (métrique) | 565.15 mm |
| Hauteur (métrique) intérieure | 234.95 mm |
| Profondeur (métrique) | 647.7 mm |
| Afficher plus |