Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à vis pour flacons d’échantillonnage automatique de 13 mm
Description
Les bouchons à vis Thermo Scientific™ de 13 mm sont dotés d’une finition filetée 13-425 et sont disponibles dans divers styles afin de répondre aux besoins de vos applications HPLC, GC ou IC. Les septums et bouchons pratiques pré-assemblés réduisent les risques de contamination liés à la manipulation. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Avec opercule
- Filetage GPI 13-425
Spécification
Spécification
| Description | Noir ; Polypropylène |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Polypropylène |
| Septum | Aucun |
| Quantité | 100 |
| Type | Vis avec opercule |
| Taille du bouchon | 13 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons à vis 13-425 |