Learn More
Greiner Bio-One Tubes à essai à fond conique en PP
Fabriqués en PP pour offrir une excellente résistance aux produits chimiques et aux températures élevées. Les tubes à essai à fond conique en PP Greiner Bio-One™ conviennent au stockage d’échantillons chimiques et biologiques.
Marque: Greiner Bio-One 227270
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Apyrogènes, non cytotoxiques
- Diamètre : 30mm
- Volume : 50 ml
- Bouchon à vis bleu
- Graduations bleues et zone d’écriture blanche
- Stérile
- Usage unique uniquement
Spécification
Naturel | |
Bleu | |
Conique | |
Matériaux et réactions photosensibles | |
25 | |
Oui | |
Bouchon à vis |
30 mm | |
50 mL | |
PP | |
300 | |
Stérile | |
115 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Greiner Bio-One Tubes à essai à fond conique en PP > Capacité : 50 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu