Learn More
Corning™ Flacons de culture cellulaire de surface CellBIND™
Améliorent la mouillabilité de la surface pour une adhérence cellulaire plus homogène. Les flacons de culture cellulaire de surface Corning™ CellBIND™ sont disponibles dans un grand nombre de tailles, de présentation et avec plusieurs types de bouchons différents pour répondre à tous les besoins des laboratoires.
Marque: Corning™ 3293
Description
- 25 à 225 cm2 de zone de croissance disponible
- À partir de PS vierge optiquement transparent
- Traité avec un traitement de surface Corning™ CellBIND™ pour une meilleure adhérence de cellules
- Numéros de lot imprimés pour faciliter la traçabilité
- 100 % au test d’intégrité
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Apyrogènes
Spécification
Non | |
Noir | |
370 ml | |
Microbiologie aérobie et culture cellulaire | |
Basse | |
Rectangulaires | |
Oui | |
Ventilé/Fermé | |
45 à 67,5 ml |
12,6 oz | |
HDPE | |
Verre | |
Lots numérotés pour faciliter la traçabilité | |
24/Carton | |
Fibronectine | |
Stérile | |
225 cm2 |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Clause de non-responsabilité : Ce produit n’est pas conçu pour réduire la présence de micro-organismes sur les surfaces ou dans l’environnement, où ces organismes peuvent être nuisibles à l’homme ou à l’environnement.