Learn More
NQ301, MedChemExpress
MedChemExpress NQ301 is an antithrombotic agent; inhibits collagen-challenged rabbit platelet aggregation with an IC50 of 10 mg/mL.
87.75€ - 657.45€
Spécification
CAS 130089-98-4
Formule moléculaire C18H12ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 325.75
Pourcentage de pureté 98.12%
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16472686
Encompass_Preferred
Afficher les documents
Medchem Express
HY-101054
25 mg
218.70€
25mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16453248
Encompass_Preferred
Afficher les documents
Medchem Express
HY-101054
10 mg
130.95€
10mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16429796
Encompass_Preferred
Afficher les documents
Medchem Express
HY-101054
50 mg
365.85€
50mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16415977
Encompass_Preferred
Afficher les documents
Medchem Express
HY-101054
5 mg
87.75€
5mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16414516
Encompass_Preferred
Afficher les documents
Medchem Express
HY-101054
100 mg
657.45€
100mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
NQ301 is an antithrombotic agent
Spécification
Spécification
130089-98-4
C18H12ClNO3
325.75
98.12%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
H315∣H319∣H335∣H372∣H400
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.