Learn More
NQ301, MedChemExpress
MedChemExpress NQ301 is an antithrombotic agent; inhibits collagen-challenged rabbit platelet aggregation with an IC50 of 10 mg/mL.
Marque: Medchem Express HY-101054
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
NQ301 is an antithrombotic agentSpécification
NQ301 | |
Red | |
C18H12ClNO3 | |
DMSO : ≥ 29 mg/mL (89.03 mM) | |
325.75 | |
98.12% | |
Solid |
130089-98-4 | |
Research | |
100 mg | |
O=C1C(NC2=CC=C(C(C)=O)C=C2)=C(Cl)C(C3=C1C=CC=C3)=O | |
325.75 | |
Research | |
COVID-19-immunoregulation |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.