Learn More
NQ301, MedChemExpress
MedChemExpress NQ301 is an antithrombotic agent; inhibits collagen-challenged rabbit platelet aggregation with an IC50 of 10 mg/mL.
Marque:  Medchem Express HY-101054
Encompass_Preferred
Code produit. 16472686
  • 218.70€ / 25mg
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
NQ301 is an antithrombotic agent
Spécification
Spécification
NQ301
Red
C18H12ClNO3
DMSO : ≥ 29 mg/mL (89.03 mM)
325.75
98.12%
Solid
130089-98-4
Research
25 mg
O=C1C(NC2=CC=C(C(C)=O)C=C2)=C(Cl)C(C3=C1C=CC=C3)=O
325.75
Research
COVID-19-immunoregulation
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.