Learn More
Invitrogen™ ZOOM™ IPG Strip pH 4.5-5.5
Profitez d’une focalisation isoélectrique (IEF) exempte d’huile et sans problèmes
Marque:  Invitrogen™ ZM0014
Code produit. 12040216
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Chaque boîte de bandes ZOOM™ contient 12 bandes fixées à une carte à trois volet.
Requires : Système ZOOM IPGRunner
Description
Description
  • Résolution IEF optimale permettant de zoomer sur les protéines cibles
  • Focalisation isoélectrique rapide des protéines et manipulation aisée
  • Chaque bande ZOOM mesure 7 cm de long et contient une fine couche de gel de polyacrylamide qui comprend un gradient de pH linéaire
  • Gamme de pH étroite à une unité pour étendre la séparation des protéines dans une région d’intérêt spécifique
  • Étiqueté individuellement avec des numéros d’identification uniques, une gamme de pH et des repères d’orientation
Électrophorèse sur gel 2D, focalisation isoélectrique, électrophorèse sur gel de protéines, fractionnement d’échantillons de protéines, préparation d’échantillons de protéines et purification de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Chaque boîte de bandes ZOOM™ contient 12 bandes fixées à une carte à trois volet. Stockage à -20°C. Stabilité garantie 1 an sous réserve de respecter les conditions de conservation.
Polyacrylamide
Bande IPG
Protéine
ZOOM™
Neige carbonique
Bandes IPG ZOOM
4,5 à 5,5
7 cm (bandes)
Focalisation isoélectrique
12 strips
Documents
Manuals
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot220629 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberZM0014
Numéro de lot221103 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberZM0014
Numéro de lot230627 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberZM0014
Numéro de lot150604 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/04/2017 Catalog NumberZM0014
Numéro de lot151216 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/04/2017 Catalog NumberZM0014
Nom du produit
Invitrogen™ ZOOM™ IPG Strip pH 4.5-5.5 > Bande IPG pH 4,5 à 5,5