Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ Tris-Acetate Mini Protein Gels, 3 to 8%, 1.0 mm, 2D-well
Plage de séparation : 36 à 500 kd ; Type de séparation : Dénaturation, native ; À utiliser avec : Mini-cuve à gel, XCell SureLock Mini
Marque:  Invitrogen™ EA0376BOX
154.67 EUR valable jusqu'au 2025-03-29
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12015665
  • 232.00€ / 10 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Includes: Une boîte de 10 gels
Description
Description
  • Peut également être migré avec le tampon de migration natif Tris-Glycine pour résoudre les protéines natives plus efficacement qu’avec le système de gel Tris-Glycine
  • Fabriqué avec des réactifs de haute pureté et de qualité strictement contrôlée : Base tris, acide acétique, acrylamide, bis-acrylamide, TEMED, APS et eau fortement purifiée
  • Ne contiennent pas de SDS
Électrophorèse sur gel 2D, électrophorèse sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Une boîte contient 10 gels.Conserver au réfrigérateur (2–8°C).Ne pas congeler.La durée de conservation est de 6 mois.
3 à 8%
1,0 mm
Page de gradient
36 à 500 kDa
Puits 2D
Novex™, NuPAGE™
Glace humide
1,0 mm
8 cm
8 cm
Mini-cuve à gel Mini Gel Tank, Mini XCell SureLock
Mini
Tris-acétate
Protéine
Dénaturation, natif
Poids moléculaire
À l’unité
ZOOM™
Puits 2D
8 cm
8 cm
Documents
Manuals
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot18020671_EA037 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/07/2018 Catalog NumberEA03755BOX,EA03752BOX,EA0376BOX,EA0375BOX
Numéro de lot12120434 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/07/2017 Catalog NumberEA0376BOX
Numéro de lot13010435 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/07/2017 Catalog NumberEA0376BOX
Numéro de lot13031853 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/04/2017 Catalog NumberEA0376BOX
Numéro de lot13022651 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/04/2017 Catalog NumberEA0376BOX
Nom du produit
Invitrogen™ NuPAGE™ Tris-Acetate Mini Protein Gels, 3 to 8%, 1.0 mm, 2D-well > Gels de protéines Tris-Acétate à 3 à 8 % ; 1,0 mm ; puits 2D