Learn More
Invitrogen™ IL-12 p70 Mouse ELISA Kit
Quantifies natural and recombinant mouse IL-12 heterodimer and the free p40 unit in serum, buffered solution, or cell culture medium
Marque:  Invitrogen™ KMC0121
Code produit. 10292533
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Plaque préenduite, étalon, anticorps de détection, streptavidine HRP, diluants, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt et couvercles de plaques.
Description
Description
IL-12 is a lymphokine.
Cell Analysis, Immunoassays, Ready-To-Use Immunoassay
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Afficher plus
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1519949B Type de certificatCertificat d’analyse Date19/07/2017 Catalog NumberKMC0121
Numéro de lot1634998A Type de certificatCertificat d’analyse Date15/04/2017 Catalog NumberKMC0121
Numéro de lot1717763B Type de certificatCertificat d’analyse Date14/04/2017 Catalog NumberKMC0121
Numéro de lot1753761A Type de certificatCertificat d’analyse Date13/04/2017 Catalog NumberKMC0121
Numéro de lot942026C Type de certificatCertificat d’analyse Date13/04/2017 Catalog NumberKMC0121
Nom du produit
Invitrogen™ IL-12 p70 Mouse ELISA Kit > 96 dosages