Learn More
Ansell Gants pour salle blanche en polychloroprène stériles BioClean™ P-Zero
Click to view available options
Dimensions:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Description
- Sans poudre, sans latex
- Testé conformément à la norme ASTM D6978
- Propriétés ESD
- Manchette perlée pour une force
- Résistance aux produits chimiques
- Emballage EasyTear non-particulant
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | ASTM D6978-05 |
Certifications / conformité (Europe) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Partie 2, Contact avec des denrées alimentaires, Catégorie III |
Cleanroom Class | Classe 10/ISO 4 |
AQL | 0,65 |
Couleur | Naturel |
Finition externe | Entièrement texturés |
Finger Thickness (English) | 7 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,18 mm |
Hand | Spécifique |
Latex Free | Oui |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Vidéos
-
Nitritex Bioclean glove range
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Gants pour salle blanche en polychloroprène stériles BioClean™ P-Zero >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu