Learn More
Ansell Gants en néoprène stériles pour salles blanches BioClean Suprene™ Code produit.: 15298228
Ajouter au panier
Ansell Gants en néoprène stériles pour salles blanches BioClean Suprene™
Code produit. 15298228
8,5
Click to view available options
Dimensions:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Code produit. 15298228
Marque: Ansell BSNS85
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les gants en néoprène stériles pour salle blanche résistent à une grande diversité de produits chimiques et sont conçus pour le double enfilage. Ils ont des propriétés antistatiques et une forme épousant la main pour un confort et une ergonomie exceptionnels. Recommandés pour les environnements de salles blanches de classe 10/ISO 4.
  • Conformes classe ISO 4 et compatibles classe A tel que défini dans les BPF de l’UE
  • Double-port avec une meilleure préhension
  • Forme anatomique pour le confort du porteur
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Sans latex
  • Manchette ourlée
  • Longueur totale : 300 mm (12 po)
  • Testé ASTM D6978 05
  • Double port
Stockage : entreposer dans un endroit frais et sec (< 40°C) à l’abri de la lumière directe du soleil et de la lumière fluorescente
Compliance
USP 797, USP 800
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) ISO 9001:2015 et (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 et EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EC)1935/2004 et (EC)2023/2006, ASTM D978-05
Cleanroom Class Classe 10/ISO 4
Couleur Vert
Jetable Oui
Finition externe Entièrement texturés
Finger Thickness (English) 7,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0,18 mm
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Néoprène
Palm Thickness (English) 6,3 mil
Palm Thickness (Metric) 0,16 mm
Dimensions 8,5
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 7,3 mil
Épaisseur (métrique) 0,18 mm
EN 421 Oui
EN ISO 374-1 Type C
EN ISO 374-5 Bactéries, champignons AVEC protection contre les virus
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2008
Modèle BSNS-85
Séries BioClean™ Suprene BSNS
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30 cm
Afficher plus Afficher moins
  • Nitritex Bioclean glove range
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Gants en néoprène stériles pour salles blanches BioClean Suprene™ >