Learn More
Ansell Gants en néoprène pour mains sensibles 73-500 TouchNTuff™
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
5.5
6
6.5
7
7,5
8
8.5
9
Description
- Néoprène sensible
- Parfait pour les applications sèches et pour un enfilage double
- Sans latex de caoutchouc naturel ou accélérateurs
- Sensibilité accrue grâce à l’épaisseur de polymère
- Conception anatomique spécifique à la main, pour plus de confort et un meilleur ajustement
- Résistance aux éclaboussures de produits chimiques
- Longue manchette ourlée à bord roulé
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Préhension facile, non poudrés
- Applications :
- Mélange de liquides
- Tests analytiques / mesures
- Opérations de cloquage
- Agglomération et pressage de médicaments
- Synthèse de matières organiques et autres
Certifications
Marquage CE, ISO 9001, ISO 13485 et ISO 14001.
Compliance
ASTM D 3577, type II, gant de cat. III.
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM D6978-05, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485 |
Certifications / conformité (Europe) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556-1:2001, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010 |
Cleanroom Class | Classe 100/ISO 5 |
AQL | 0,65 |
Couleur | Blanc crème |
Finition externe | Non texturés |
Finger Thickness (English) | 6,6 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,16 mm |
Hand | Spécifique |
Latex Free | Oui |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
2502035505 | Certificat de conformité | 12/03/2025 | 73500075 |
2502001105 | Certificat de conformité | 11/03/2025 | 73500075 |
2502035505 | Certificat de stérilité | 11/03/2025 | 73500075 |
2502001105 | Certificat de stérilité | 11/03/2025 | 73500075 |
2501060705 | Certificat de stérilité | 11/03/2025 | 73500075 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Gants en néoprène pour mains sensibles 73-500 TouchNTuff™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu