Learn More
Ansell Gants de salle blanche en polychloroprène stérile BioClean™ Fusion
Click to view available options
Dimensions:
10
5,5
6,5
7,5
8,5
9
Conditionnement:
200 paires
Description
- Surface texturée
- Longueur : 30,5 cm (12 in)
- Propriétés anti-statiques
- Excellente protection chimique et réactivité exceptionnelle
- Sans latex, pour éliminer les allergies au latex de type 1
- Sans poudre, manchette à bord roulé
- Couleur : Vert
- Conformes ISO classe 4 et compatibles classe A tel que défini dans les BPF de l’UE
- Double enfilage
- Polychloroprène
- Ambidextres
- NQA 1,5
- Niveau garanti de stérilité 10-6
Compliance
USP 797
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | USP 797, ASTM D6978-05 |
| Certifications / conformité (Europe) | En420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 et EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EC)1935/2004 et (EC)2023/2006 |
| Cleanroom Class | Classe 10/ISO 4 |
| AQL | 1.5 |
| Couleur | Vert |
| Finition externe | Partiellement texturé |
| Finger Thickness (English) | 4,7 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0,12 mm |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Oui |
| Afficher plus |