Learn More
Ansell Gants pour salle blanche en polychloroprène stériles BioClean™ Fusion™
Code produit. 15238308
Click to view available options
Dimensions:
10
5,5
6,5
7,5
8,5
9
Excellentes préhension et protection cytotoxique
  • Surface texturée
  • Longueur : 30,5 cm (12 in)
  • Propriétés anti-statiques
  • Excellente protection chimique et réactivité exceptionnelle
  • Sans latex, pour éliminer les allergies au latex de type 1
  • Sans poudre, manchette à bord roulé
  • Couleur : Vert
  • Conformes ISO classe 4 et compatibles classe A tel que défini dans les BPF de l’UE
  • Double enfilage
  • Polychloroprène
  • Ambidextres
  • NQA 1,5
  • Niveau garanti de stérilité 10-6
Compliance
USP 797
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité USP 797, ASTM D6978-05
Certifications / conformité (Europe) En420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 et EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EC)1935/2004 et (EC)2023/2006
Cleanroom Class Classe 10/ISO 4
Couleur Vert
Finition externe Partiellement texturé
Finger Thickness (English) 4,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0,12 mm
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Polychloroprène
Palm Thickness (English) 3,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0,10 mm
Poudré Sans poudre
Dimensions 10
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 4,7 mil
Épaisseur (métrique) 0,12 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015 et (EU)2016/425
Modèle S-BFAP-1010
Séries BioClean™ Fusion S-BFAP
Résistance à la traction 9 MPa
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30,5 cm