Learn More
Ansell Gants pour salle blanche en polychloroprène stériles BioClean™ Fusion™
Code produit. 15218308
Click to view available options
Dimensions:
10
5,5
6,5
7,5
8,5
9
Excellentes préhension et protection cytotoxique
  • Surface texturée
  • Longueur : 30,48cm (12 po)
  • Propriétés anti-statiques
  • Excellente protection chimique et sensibilité exceptionnelle
  • Sans latex pour éliminer les allergies au latex de type 1
  • Non poudré, manchette ourlée
  • Couleur : vert
  • Conformes classe ISO 4 et compatibles classe A tel que défini dans les BPF de l’UE
  • Double port
  • Polychloroprène
  • Ambidextres
  • AQL 1,5
  • Niveau garanti de stérilité 10-6
Compliance
USP 797
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001 : 2015 et (UE)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 et EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (CE)1935/2004 et (CE)2023/2006, ASTM D978-05, ASTM D6978-05
Certifications / conformité (Europe) EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 et EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EC)1935/2004 et (EC)2023/2006
Cleanroom Class Classe 10/ISO 4
Couleur Vert
Finition externe Partiellement texturé
Finger Thickness (English) 4,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0,12 mm
Hand Ambidextre
Latex Free Oui
Matériau Polychloroprène
Palm Thickness (English) 3,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0,10 mm
Poudré Sans poudre
Dimensions 8,5
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 4,7 mil
Épaisseur (métrique) 0,12 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015 et (EU)2016/425
Modèle S-BFAP-8085
Séries BioClean™ Fusion S-BFAP
Résistance à la traction 9 MPa
Longueur (impériale) 12 po
Longueur (métrique) 30,5 cm