Learn More
Fisherbrand™ Gants jetables en nitrile Indigo EPI Cat III Code produit.: 17182182
Fisherbrand™ Gants jetables en nitrile Indigo EPI Cat III
Code produit. 17182182
M
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
XL
Code produit. 17182182
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les gants sans poudre et non stériles Fisherbrand™ offrent une excellente protection pour une large gamme d’applications et une utilisation générale, tandis que les doigts texturés offrent une bonne préhension.
  • EPI catégorie III
  • Couleur bleu indigo
  • Nitrile
  • Ambidextres
  • Manchette à bord roulé
  • Bouts des doigts texturés
  • Sans poudre
  • Usage général
  • Résistance aux produits chimiques
  • Jetable
  • Non stérile
Spécification
Certifications/Conformité EPI Catégorie III, EN 420:2003, EN ISO 374-1/Type B, EN ISO 374-5, EN ISO 374-4
Contenu et stockage Durée de conservation 5 ans
Applications Laboratoire
AQL 1,5
Couleur Indigo
Jetable Oui
Finger Thickness (Metric) 0,08 mm à 0,14 mm
Hand Ambidextres
Matériau Nitrile
Palm Thickness (Metric) 0,06 mm à 0,09 mm
Dimensions M
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) Manchette : 0,05 mm à 0,08 mm
Sexe Unisexe
Type de manchette de gant À bord roulé
Afficher plus Afficher moins
  • 2021-12 POTM Fisherbrand™ Nitrile Gloves (FR)
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand Nitrile Gloves (FR)
    • 2021-12 POTM Fisherbrand™ Nitrile Gloves (EN)
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:50
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:50
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
      • en (Main), selected
      Fisherbrand Nitrile Gloves (EN)
    Certificats
    Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
    5 Réponse(s) trouvée(s)
    Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
    Numéro de lotAN321523419 Type de certificatCertificat de conformité Date19/10/2023 Catalog NumberFB35MDBM
    Numéro de lotYN313022173 Type de certificatCertificat de conformité Date26/07/2023 Catalog NumberFB35MDBM
    Numéro de lotYN312022165 Type de certificatCertificat de conformité Date25/07/2023 Catalog NumberFB35MDBM
    Numéro de lotYN308321709 Type de certificatCertificat de conformité Date24/05/2023 Catalog NumberFB35MDBM
    Numéro de lotYN308221704 Type de certificatCertificat de conformité Date24/05/2023 Catalog NumberFB35MDBM
    Correction du contenu d'un produit
    Nom du produit
    Fisherbrand™ Gants jetables en nitrile Indigo EPI Cat III >