Description
- Étanches
- Bonne dextérité
- Confort et flexibilité
- Résistance mécanique
- Adaptés au contact avec les denrées alimentaires
- Applications : Manipulation d’objets, industrie alimentaire (préparation), peintures, solvants, liquides, assemblage de petites pièces, assemblage, nettoyage, environnements hospitaliers.
Spécification
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | EN374-1:2016K(6/6)TYPE CEN374-5:2016EN420 |
Couleur | Bleu |
Jetable | Single-use |
Matériau | Nitrile |
Poudré | Sans poudre |
Type de produit | Gants de sécurité |
Dimensions | 9 |
Stérilité | Non stérile |
Épaisseur (métrique) | 0,1 mm |
Modèle | 5920 |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Outlet Corner
Utilisez le code 24095 pour recevoir cette promotion.Code promotionnel: 24095Expire: 2025-04-15
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Euro Protection™ Gants en nitrile non poudrés >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu