Learn More
Oxyde de nickel(II), noir, Ni 76 % (contient du Ni2O3), Thermo Scientific Chemicals
Description
Nickel(II) oxide is used in fuel cell electrodes, storage batteries, electronic circuit boards, electrical ceramics, and as a pigment for ceramics and glass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Nickel (II) oxide |
Point de fusion | 1984°C |
Couleur | Noir |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 250 g |
Merck Index | 14,6512 |
Informations sur la solubilité | Soluble in acids. Insoluble in water. |
Poids de la formule | 74.71 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Ni 76%, (contains Ni2O3) |
Odeur | Odorless |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
62500085 | Certificat d’analyse | 14/02/2025 | 087302.30,087302.A1 |
S11G025 | Certificat d’analyse | 02/04/2024 | 087302.30,087302.A1 |
Y01J010 | Certificat d’analyse | 07/11/2023 | 087302.30,087302.A1 |
N07I048 | Certificat d’analyse | 12/04/2022 | 087302.30,087302.A1 |
C18U023 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | 087302.30,087302.A1 |