Learn More
Fisherbrand™ Bouchons à un orifice en caoutchouc naturel
Utilisés à des fins de recherche en laboratoire.
Marque:  Fisherbrand™ RB011/1H
Code produit. 11587592
  • 9.36€ / 20 pièces
Expédition estimée: 17-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • En caoutchouc naturel
  • Couleur rouge
  • Contient un orifice
Spécification
Spécification
5 mm
46/55 IRHD
20/boîte
11 mm
Caoutchouc naturel
Pour un usage en laboratoire
24 mm
Rouge
14 mm
Bouchon
Nom du produit
Fisherbrand™ Bouchons à un orifice en caoutchouc naturel > Diamètre inférieur : 11 mm ; diamètre supérieur : 14 mm