Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons National Snap-It™ pour 12 x 32 flacons à sertir / clipser
Les capsules Thermo Scientific™ National Snap-It s’appliquent et se retirent facilement et rapidement des flacons Target Snap-It.
6.70€ - 85.70€
Spécification
Volume (métrique) | 2 ml |
---|---|
Gamme de produits | National Snap-It |
Taille du bouchon | 11 mm |
Code produit | Marque | Couleur | Septum | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Septum | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12493738
|
Thermo Scientific™
C4011-50Y |
Jaune | PE intégral | N/A | N/A | N/A | |||||
13150963
|
Thermo Scientific™
C4011-53G |
Vert | PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge | N/A | N/A | N/A | |||||
12473768
|
Thermo Scientific™
C4011-56 |
Transparent (bouchon) | Élastomère Viton™ | N/A | N/A | N/A | |||||
12493768
|
Thermo Scientific™
C4011-57 |
Transparent | Intégral-Fente en étoile | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Les capsules Thermo Scientific™ National Snap-It s’appliquent et se retirent facilement et rapidement des flacons Target Snap-It.
- Les bouchons éliminent le besoin d’outils de sertissage ou de débouchage
- Application et retrait des bouchons sur les flacons en toute simplicité
- Disponibles dans toute une variété de couleurs et types de septa
Spécification
2 ml | |
National Snap-It | |
11 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Bouchons National Snap-It™ pour 12 x 32 flacons à sertir / clipser