Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons National Snap-It™ pour 12 x 32 flacons à sertir / clipser
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Transparent
Transparent (bouchon)
Vert
Septum:
Intégral-Fente en étoile
PE intégral
PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge
Élastomère Viton™
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
Description
Les capsules Thermo Scientific™ National Snap-It s’appliquent et se retirent facilement et rapidement des flacons Target Snap-It.
- Les bouchons éliminent le besoin d’outils de sertissage ou de débouchage
- Application et retrait des bouchons sur les flacons en toute simplicité
- Disponibles dans toute une variété de couleurs et types de septa
Spécification
Spécification
| Couleur (joint) | Red/White/Red |
| Description | C4011-53G |
| Couleur | Vert |
| Matériau | PTFE, Silicone |
| Volume (métrique) | 2 ml |
| Septum | PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge |
| Gamme de produits | National Snap-It |
| Taille du bouchon | 11 mm |