Få mere at vide
Få mere at vide
Thermo Scientific™ Bouchons National Snap-It™ pour 12 x 32 flacons à sertir / clipser
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Couleur:
Jaune
Transparent
Transparent (bouchon)
Vert
Septum:
Intégral-Fente en étoile
PE intégral
PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge
Élastomère Viton™
Förpackningsstorlek
100 pièces
1000 pièces
Beskrivelse
Les capsules Thermo Scientific™ National Snap-It s’appliquent et se retirent facilement et rapidement des flacons Target Snap-It.
- Les bouchons éliminent le besoin d’outils de sertissage ou de débouchage
- Application et retrait des bouchons sur les flacons en toute simplicité
- Disponibles dans toute une variété de couleurs et types de septa
Tekniske data
Tekniske data
| Description | C4011-56 |
| Couleur | Transparent (bouchon) |
| Matériau | Élastomère Viton™ (septum) |
| Volume (métrique) | 2 mL |
| Septum | Élastomère Viton™ |
| Gamme de produits | National Snap-It |
| Taille du bouchon | 11 mm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion