Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons National Snap-It™ pour 12 x 32 flacons à sertir / clipser
Code produit. 12493738
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Transparent
Transparent (bouchon)
Vert
Septum:
Intégral-Fente en étoile
PE intégral
PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge
Élastomère Viton™
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
Code produit. 12493738
Marque: Thermo Scientific™ C401150Y
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les capsules Thermo Scientific™ National Snap-It s’appliquent et se retirent facilement et rapidement des flacons Target Snap-It.
Les capsules Thermo Scientific™ National Snap-It s’appliquent et se retirent facilement et rapidement des flacons Target Snap-It.
  • Les bouchons éliminent le besoin d’outils de sertissage ou de débouchage
  • Application et retrait des bouchons sur les flacons en toute simplicité
  • Disponibles dans toute une variété de couleurs et types de septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description C4011-50Y
Couleur Jaune
Matériau PE (septum)
Volume (métrique) 2 ml
Septum PE intégral
Gamme de produits National Snap-It
Taille du bouchon 11 mm