Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons à ouverture standard, bouchons et septa assemblés National
Code produit. 11941613
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Transparent
Type de bouchon:
En PP, bridé
Phénolique
Polypropylène
Septum:
PTFE blanc
PTFE rouge / silicone blanc
PTFE rouge / silicone blanc - Pré-fendu
PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge
PTFE vierge blanc
PTFE / silicone / PTFE
Type d’emballage:
Plateau de stockage
Sachet en PE
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 11941613
Marque: Thermo Scientific™ C4013019A
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les kits de flacons à ouverture standard, bouchons et septa assemblés Thermo Scientific™ National constituent des options de stockage pratiques, efficaces et empilables.
Les kits de flacons à ouverture standard, bouchons et septa assemblés Thermo Scientific™ National constituent des options de stockage pratiques, efficaces et empilables.
  • Conditionné dans des plateaux de flacons pratiques avec couvercles transparents ou dans des sachets en PE économiques
  • Les plateaux de flacons sont empilables pour un stockage facile
  • Tous les bouchons sont en PP vierge, sauf indication contraire
Contenu : 
100 flacons avec bouchons et septa préfixés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Noir
Couleur (joint) White
Description Verre ambré ; Bouchon noir en PP ; Septum en PTFE de couleur blanche ; En sachet en PE
Couleur Ambré
Matériau Glass, PTFE
Volume (métrique) 2 mL
Septum PTFE blanc
Type d’emballage Sachet en PE
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 8-425 mm