Learn More
Thermo Scientific™ Robinets d’arrêt Nalgene™
Développez des systèmes de transfert des liquides en interne pour un remplissage ou une distribution précis. Ces robinets d’arrêt permettent un contrôle du débit liquide précis et fiable.
Marque:  Thermo Scientific™ 6460-0004
Code produit. 15223079
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Assurez un contrôle du débit liquide précis et fiable dans les systèmes de manipulation des liquides grâce aux robinets d’arrêt Thermo Scientific™ Nalgene™. Ils représentent la solution idéale dans le développement de systèmes de transfert des liquides en interne pour un circuit de liquide à sens unique à des fins de remplissage ou de distribution précis. Les robinets d’arrêt à deux voies sont dotés d’un embout cannelé à chaque extrémité.
  • L’embout cannelé à chaque extrémité est compatible avec des tubulures allant jusqu’à allant de 1/2 po à 5/16 po
  • En polypropylène avec bouchon en TFE Teflon™
  • Autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Robinet d’arrêt
Polypropylène
6
Polypropylène
4 mm
1
Système de transfert de liquide en interne
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
3 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot7242957010-COC Type de certificatCertificat d’analyse Date13/04/2017 Catalog Number6460-0004
Numéro de lot7102352060-COC Type de certificatDéclaration de conformité Date31/03/2017 Catalog Number6460-0004
Numéro de lot7216500010-COC Type de certificatDéclaration de conformité Date24/03/2017 Catalog Number6460-0004
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Robinets d’arrêt Nalgene™ > Alésage de bouchon : 4 mm
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.