Learn More
Thermo Scientific™ Flacon en PETG carré certifié platine pour flacon de culture propre Nalgene™
Description
Les produits sont lavés à l’eau pour injection USP et traités après le lavage dans des salles banches de classe 5 avec des hottes de conditionnement / d’inspection de classe 4 pour produire ces produits à très faible taux de particules. Certifiés et testés lot par lot pour contenir moins de 1/3 des particules autorisées conformément à la norme USP <788> pour limiter toute contamination particulaire éventuelle Produits stériles prêts à l’emploi avec un niveau garanti de stérilité de 10-6 à l’intérieur du récipient/bouchon, y compris deux barrières stériles thermoscellées pour protéger le produit avant son utilisation.
- Élimine les étapes coûteuses de lavage, de dépyrogénation et d’autoclavage
- En copolyester de polyéthylène téréphtalate glycolisé (PETG) durable et incassable
- Bande thermorétractable autour du bouchon et du goulot servant de sceau d’inviolabilité
- Flacons étanches avec bouchons PEHD fournis
- Idéal pour la conservation et l’échantillonnage de principes pharmaceutiques actifs et produits semi-ouvrés en vrac
- Bien adaptés à la préparation et à la conservation de tampons, et à la conservation prolongée de liquides sensibles au pH, tels que les milieux de culture.
- Fournis avec une importante documentation pour la validation
- Conditionnés sous film plastique thermorétracté
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 125 ml |
Capacité (impériale) | 4 oz |
Couleur | Transparent |
Diamètre (impériale) | 2,13 in |
Diamètre (impériale) intérieur de col | 1,10 in |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 28 mm |
À utiliser avec (application) | Échantillonnage, préparation, confinement, stockage prolongé, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation , Validation Testing, Drug Substance, Drug Product |
Matériau | PETG |
Nbre par carton | 50/Cs. |
Nb par paquet | 5/Pk. |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1300812 | Certificat de conformité | 10/12/2024 | CE-N2019-0125 |
1300812 | Certificat de traitement | 04/12/2024 | CE-N2019-0125 |
1368990 | Certificat de traitement | 04/12/2024 | CE-N2019-0125 |
1388395 | Certificat de traitement | 04/12/2024 | CE-N2019-0125 |
1389486 | Certificat de traitement | 04/12/2024 | CE-N2019-0125 |
Promotions
-
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31