Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG InVitro™ Biotainer™ Bottles, 125mL
Les flacons Biotainer Thermo Scientific™ Nalgene InVitro sont en PETG transparent moulé.
Marca: Thermo Scientific™ 3025-42
501.37 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21932" pour bénéficier de cette offre.
Descripción
Les flacons Biotainer Thermo Scientific™ Nalgene InVitro sont en PETG transparent moulé.
Idéaux pour le stockage prolongé de matériaux présentant une sensibilité au pH tels que les milieux de culture. Les flacons Biotainers sont certifiés stériles et prêts à l’emploi. Ils permettent d'éliminer les coûts de nettoyage, de stérilisation et des validations afférentes par rapport aux flacons conçus pour être réutilisés.
- PETG transparent durable pour garantir l’intégrité des échantillons
- Bouchons avec revêtements en mousse de polyéthylène pour la garantie d’une parfaite étanchéité†
- Des options de personnalisation sont disponibles pour les applications de transfert de liquide.
- Fournis avec une importante documentation pour la validation
- Adaptés au stockage dans des conditions allant de -40° à +70°C
Especificaciones
125 ml | |
Transparent | |
1.1 po | |
Stockage prolongé | |
100 | |
Sachet de 5, boîte de 70 | |
USP classe VI, non cytotoxique, USP <661>, apyrogène, FDA 21CFR 177.1520 | |
Oui | |
Carré | |
Carré | |
38 mm |
4,23 oz | |
2 po | |
28 mm | |
PETG | |
5 | |
Stériles | |
Oui | |
Étroit | |
105 mm | |
4,13 in | |
52 mm |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.