Learn More
Thermo Scientific™ Système de sécurité des déchets Nalgene™
Limitez les déversements accidentels et les émissions volatiles avec ce système de sécurité des déchets résistant aux produits chimiques et incassable.
Marque: Thermo Scientific™ 6379-0010
138.22 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
Limitez les déversements accidentels et les émissions volatiles avec le système de sécurité des déchets Thermo Scientific™ Nalgene™ résistant aux produits chimiques et aux chocs, conçu pour le stockage temporaire des déchets de solvants, produits chimiques et produits biologiques. L’entonnoir pour bidons de sécurité est doté d’un verrou de sécurité Easy Snap afin de minimiser les déversements accidentels et les émissions volatiles. L’entonnoir se dévisse facilement du bouchon-support pour un accès et un nettoyage plus rapides. Le bouchon / adaptateur comprend un évent qui libère la pression lors de la distribution et qui réduit les émissions lors de l’utilisation. Inclut un conteneur de collecte Nalgene.
Caractéristiques :
- Entonnoir de grand diamètre doté d’un couvercle fixé avec verrou de sécurité Easy Snap afin de minimiser les déversements accidentels et les émissions volatiles
- L’entonnoir se dévisse facilement du bouchon-support en polypropylène, pour un accès et un nettoyage plus rapides.
- Le bouchon-support comporte un évent avec un filtre en polypropylène/PTFE pour équilibrer la pression lors du remplissage et éviter les émissions lors de l’utilisation.
- L’évent peut également être raccordé à un filtre-seringue externe.
- Tamis amovible en polypropylène se fixant dans la base de l’entonnoir pour retenir les grandes particules comme les barreaux d’agitation
- Ne résistent pas à une exposition prolongée aux UV.
- Comprend un flacon en PEHD de 4 litres Nalgene ou une bonbonne en FLPE de 10 litres Nalgene
- Le système de 4 L comprend un entonnoir de 5-1/2 in. (14 cm) pour la sécurité des déchets et un flacon en PEHD 4L Nalgene avec son bouchon ; recommandé pour les déchets acides, basiques et alcooliques
- Le système de 10 L comprend un entonnoir de 10 in. (25 cm) pour la sécurité des déchets et une bonbonne en PEHD fluoré de 10 L avec bouchon ; recommandé pour les déchets de solvants.
Informations de commande :
Des récipients secondaires (vendus séparément) doivent être associés aux bidons de sécurité lors du transport, du transfert ou du stockage.
Inclut :
Conteneur en PEHD de 4 litres (1,125 gallon) ou en PEHD fluoré de 10 litres (2,625 gallons), entonnoir amovible avec couvercle, adaptateur de bouchon / entonnoir, filtre et tamis.
Remarque :
Ces récipients ne sont pas des flacons de sécurité tels que définis par les directives OSHA et sont uniquement destinés au stockage temporaire des déchets. Les déchets doivent être éliminés dans les 90 jours suivant leur mise au rebut.
Spécification
83B | |
Systèmes de sécurité des déchets, capacité : 10 l | |
2.625 gal. | |
25 cm | |
Pour confinement provisoire des déchets | |
Polyéthylène haute densité (PEHD) fluoré |
10 l | |
10 in | |
27 cm | |
Récipient HDPE fluoré de 10 l (2.625 gal.), entonnoir amovible avec couvercle, bouchon-support pour entonnoir, filtre et tamis. | |
10,625 in | |
Système de sécurité pour les déchets |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
7445498010 | Certificat de conformité | 12/01/2025 | 6379-0010 |
7445899010 | Certificat de conformité | 12/01/2025 | 6379-0010 |
7104608060-COC | Certificat de conformité | 12/04/2017 | 6379-0010 |
7200337010-COC | Déclaration de conformité | 29/03/2017 | 6379-0010 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Jours
19Heures
14Minutes
30Secondes
11
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.