Learn More
Thermo Scientific™ Système de sécurité des déchets Nalgene™
Limitez les déversements accidentels et les émissions volatiles avec ce système de sécurité des déchets résistant aux produits chimiques et incassable.
163.00€ - 180.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Pour confinement provisoire des déchets |
---|---|
Type de produit | Système de sécurité pour les déchets |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Diamètre (métrique) de l’ouverture | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Diamètre (métrique) de l’ouverture | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10098021
![]() |
Thermo Scientific™
6379-0004 |
4 l | 38-430 | 14 cm | Polyéthylène haute densité (PEHD) |
163.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
10084680
![]() |
Thermo Scientific™
6379-0010 |
10 l | 83B | 25 cm | Polyéthylène haute densité (PEHD) fluoré |
180.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Limitez les déversements accidentels et les émissions volatiles avec le système de sécurité des déchets Thermo Scientific™ Nalgene™ résistant aux produits chimiques et aux chocs, conçu pour le stockage temporaire des déchets de solvants, produits chimiques et produits biologiques. L’entonnoir pour bidons de sécurité est doté d’un verrou de sécurité Easy Snap afin de minimiser les déversements accidentels et les émissions volatiles. L’entonnoir se dévisse facilement du bouchon-support pour un accès et un nettoyage plus rapides. Le bouchon / adaptateur comprend un évent qui libère la pression lors de la distribution et qui réduit les émissions lors de l’utilisation. Inclut un conteneur de collecte Nalgene.
Caractéristiques :- Entonnoir de grand diamètre doté d’un couvercle fixé avec verrou de sécurité Easy Snap afin de minimiser les déversements accidentels et les émissions volatiles
- L’entonnoir se dévisse facilement du bouchon-support en polypropylène, pour un accès et un nettoyage plus rapides.
- Le bouchon-support comporte un évent avec un filtre en polypropylène/PTFE pour équilibrer la pression lors du remplissage et éviter les émissions lors du stockage.
- L’évent peut également être raccordé à un filtre-seringue externe.
- Tamis amovible en polypropylène se fixant dans la base de l’entonnoir pour retenir les grandes particules comme les barreaux d’agitation
- Ne résistent pas à une exposition prolongée aux UV.
- Comprend un flacon en PEHD de 4 litres Nalgene ou une bonbonne en FLPE de 10 litres Nalgene
- Système de 4 litres équipé d’un entonnoir pour bidons de sécurité de 14 cm (5,5 in), d’un flacon en PEHD de 4 litres Nalgene et d’un bouchon. Recommandé pour les déchets d’acides, de bases et d’alcools.
- Système de 10 litres équipé d’un entonnoir pour bidons de sécurité de 25 cm (10 in) et d’une bonbonne en PEHD fluoré de 10 litres avec bouchon. Recommandé pour les déchets de solvants.
Informations de commande :
Des récipients secondaires (vendus séparément) doivent être associés aux bidons de sécurité lors du transport, du transfert ou du stockage.
Contient :
Conteneur en PEHD de 4 litres (1,125 gallon) ou en PEHD fluoré de 10 litres (2,625 gallons), entonnoir amovible avec couvercle, adaptateur de bouchon / entonnoir, filtre et tamis.
Remarque :
Ces récipients ne sont pas des flacons de sécurité tels que définis par les directives OSHA et sont uniquement destinés au stockage temporaire des déchets. Les déchets doivent être éliminés dans les 90 jours suivant leur mise au rebut.
Spécification
Pour confinement provisoire des déchets | |
Système de sécurité pour les déchets |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.