Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de sécurité avec entonnoir pour les déchets Nalgene™
Recueillez de façon temporaire les déchets sur la paillasse ou sous la hotte de laboratoire à l’aide de ces systèmes de sécurité avec entonnoir pour les déchets. Les entonnoirs sont équipés du verrou de sécurité Easy Snap afin de limiter les déversements s’ils sont renversés accidentellement. Leur grand diamètre facilite également le remplissage.
Marque: Thermo Scientific™ 6378-0010
82.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Recueillez de façon temporaire les déchets sur la paillasse ou sous la hotte de laboratoire à l’aide de systèmes de sécurité avec entonnoir pour les déchets Thermo Scientific™ Nalgene™. Les entonnoirs sont équipés du verrou de sécurité Easy Snap afin de limiter les déversements s’ils sont renversés accidentellement. Leur grand diamètre facilite également le remplissage. Le système de ventilation permet de réduire les vapeurs et les projections tandis que la grille à col amovible retient les particules les plus grosses, comme des barreaux d’agitation. Conçu pour les déchets biologiques et chimiques ainsi que les solvants, il est recommandé pour être utilisé avec des récipients Nalgene.
Caractéristiques :- Adaptateur pour entonnoir et bouchon en polypropylène, membrane de ventilation en polytétrafluoroéthylène
- Entonnoirs disponibles avec un diamètre de 10 po et un bouchon 83B ou un diamètre de 5,5 po et un bouchon 38-430
Inclut :
- Entonnoir en PEHD avec couvercle attaché
- Bouchon en polypropylène / Adaptateur pour entonnoir
- Tamis
- Bouchon d’aération en polypropylène/PTFE 0,45 μm
- Filtre
Spécification
83B | |
Bouchon de pour entonnoir de déchet de 10 po en PEHD/PP 83B. | |
5,6 cm | |
25,4 cm | |
PTFE | |
2,2 in | |
Système de sécurité avec entonnoir pour les déchets |
Entonnoir en PEHD avec couvercle attaché | |
10 in | |
2/carton | |
Entonnoir HDPE avec couvercle fixé, bouchon-support pour entonnoir en polypropylène, tamis, évent avec membrane en polypropylène/PTFE de 0,45 µm et filtre. | |
Pour systèmes de sécurité des déchets | |
Polypropylène |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
7445497010 | Certificat de conformité | 12/03/2025 | 6378-0010 |
7350403010 | Certificat de conformité | 12/03/2025 | 6378-0010 |
7333490010 | Certificat de conformité | 12/03/2025 | 6378-0010 |
7318719010 | Certificat de conformité | 12/03/2025 | 6378-0010 |
7445497010 | Certificat de conformité | 07/11/2024 | 6378-0010 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.