Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de sécurité avec entonnoir pour les déchets Nalgene™
Recueillez de façon temporaire les déchets sur la paillasse ou sous la hotte de laboratoire à l’aide de ces systèmes de sécurité avec entonnoir pour les déchets. Les entonnoirs sont équipés du verrou de sécurité Easy Snap afin de limiter les déversements s’ils sont renversés accidentellement. Leur grand diamètre facilite également le remplissage.
112.00€ - 129.00€
Spécification
Longueur (métrique) | 5,6 cm |
---|---|
Matériau de revêtement | PTFE |
Type de produit | Système de sécurité avec entonnoir pour les déchets |
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Diamètre (métrique) de l’ouverture | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Diamètre (métrique) de l’ouverture | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11764434
![]() |
Thermo Scientific™
6378-0004 |
38-430 | 14 cm | 5,6 cm |
112.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
11774434
![]() |
Thermo Scientific™
6378-0010 |
83B | 25,4 cm | 5,6 cm |
129.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
Description
Recueillez de façon temporaire les déchets sur la paillasse ou sous la hotte de laboratoire à l’aide de systèmes de sécurité avec entonnoir pour les déchets Thermo Scientific™ Nalgene™. Les entonnoirs sont équipés du verrou de sécurité Easy Snap afin de limiter les déversements s’ils sont renversés accidentellement. Leur grand diamètre facilite également le remplissage. Le système de ventilation permet de réduire les vapeurs et les projections tandis que la grille à col amovible retient les particules les plus grosses, comme des barreaux d’agitation. Conçu pour les déchets biologiques et chimiques ainsi que les solvants, il est recommandé pour être utilisé avec des récipients Nalgene.
Caractéristiques :- Adaptateur pour entonnoir et bouchon en polypropylène, membrane de ventilation en polytétrafluoroéthylène
- Entonnoir disponible avec un diamètre de 25 cm et un bouchon 83B ou un diamètre de 14 cm et un bouchon 38-430.
Contenu :
- Entonnoir en PEHD avec couvercle attaché
- Bouchon en polypropylène / Adaptateur pour entonnoir
- Tamis
- Prise d’aération en polypropylène/PTFE de 0,45 μm
- Filtre
Spécification
5,6 cm | |
PTFE | |
Système de sécurité avec entonnoir pour les déchets |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.