Learn More
Thermo Scientific™ Racks flottants pour microtubes Nalgene™ en polypropylène
Décongelez, refroidissez et incubez des échantillons à des températures élevées ou réduites à l’aide de ces racks flottants pour microtubes, qui sont particulièrement utiles dans les laboratoires de clonage génétique, de microbiologie et d’immunologie.
Marque: Thermo Scientific™ 5974-1015
36.33 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
Décongélation, refroidissement et incubation des échantillons à des températures élevées ou réduites Les racks flottants pour microtubes Thermo Scientific™ Nalgene™ en polypropylène sont spécialement utilisés par les laboratoires de clonage génétique, de microbiologie et d’immunologie. Ces racks offrent une excellente résistance à des températures de -70 à +100°C (−94 à +212°F). Les tubes sont maintenus dans le rack en dessous du rebord. Ces racks carrés ou ronds comportent des lettres et des numéros gravés au niveau de chaque orifice pour faciliter l’identification des échantillons.
Caractéristiques :
- Racks ronds et carrés pour l’incubation de tubes de microcentrifugeuse de 0,5 à 2,0 ml à des températures élevées ou réduites au bain-marie ou dans la glace
- Les racks ronds s’intègrent parfaitement dans les béchers de 400 ou 1000 ml
- Les racks carrés sont conçus pour flotter tout en restant parfaitement stable dans des bains-marie turbulents ; rack capable de flotter avec une charge complète de tubes remplis
- Sur la paillasse, les pieds du rack empêchent le fond des tubes de toucher la surface de la paillasse.
- Poignée pratique pour le transport, l’agitation et le retrait des bains-marie
- Chaque orifice comporte des lettres et des numéros gravés pour faciliter l’identification des échantillons
Remarque :
Les racks ne sont pas autoclavables.
Spécification
Rack flottant pour microtubes | |
20 | |
Blanc | |
Polypropylène | |
Rond | |
16 | |
96 mm |
Ronds, 20 positions, compatibles avec un bécher de 1000 ml | |
Non autoclavable | |
Tubes 1.0-2.0 ml | |
20 | |
Tailles de tubes : 1.0, 1.2, 1.5 et 2.0 ml | |
4 |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1420041 | Certificat de conformité | 07/03/2025 | 5974-1015 |
1331896 | Certificat de conformité | 11/10/2022 | 5974-1015 |
1371017 | Certificat de conformité | 27/09/2022 | 5974-1015 |
1368726 | Certificat de conformité | 24/08/2022 | 5974-1015 |
1367068 | Certificat de conformité | 06/08/2022 | 5974-1015 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.