Learn More
BRAND™ Racks pour tubes de microcentrifugeuse
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Rouge
Positions:
20
84
128
Quantité:
1
5/boîte
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Description
Conçus pour accueillir des microtubes à centrifuger de 1,5 ml.Les portoirs pour microtubes à centrifuger BrandTech™ BRAND™ sont en PP autoclavable avec une plage de températures de fonctionnement comprise entre -20°C et +90°C.Les versions à 84 tubes et 128 tubes s’adaptent aux tubes de 1,5 ml et sont empilables avec des marquages alphanumériques, tandis que la version à 20 tubes est dotée de positions numérotées et s’adapte aux tubes de 1,5 ml ou de 0,5 ml avec un adaptateur.
- En polypropylène autoclavable (121°C, 2 bar ; conforme à la norme DIN EN 285).
- Les portoirs pour microtubes à centrifuger BRAND™ sont disponibles en versions 20, 84 et 128 tubes.
- Les versions 84 tubes et 128 tubes peuvent accueillir des tubes de 1,5 ml, elles sont empilables et dotées de marquages alphanumériques
- La plage de températures de fonctionnement se situe entre -20°C et 90°C.
- La version 20 tubes a des emplacements numérotés et peut accueillir soit des tubes de 1,5 ml, soit des tubes de 0,5 ml avec un adaptateur.
- Peut également contenir des microtubes à centrifuger d’autres fabricants.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Rack de microtubes à centrifuger |
| Array | 2 x 10 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Blanc |
| Capacité | Tubes (1,5 ml) |
| Matériau | PP |
| Positions | 20 |
| Forme | Rectangular |
| Étagères | None |
| Empilables | No |
| Afficher plus |