Learn More
Pointe de pipette universelle en PP Axygen™
Conçues pour s’adapter à une grande variété de pipeteurs monocanal et multicanaux
Marque: Axygen T-200-Y-STK
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabrication en polypropylène
- Apyrogènes
- Sans DNAse / RNAse
- Parois souples
- Anneaux d’étanchéité internes assurant une fixation sécurisée et nécessitant moins de force lors de la mise en place et de l’éjection.
- Biseauté
Informations sur la commande
Dimensions et type de produit
Spécification
200 μl | |
Sans DNase, RNase ni pyrogènes | |
Rack | |
Universelle |
Jaune | |
avec presque toutes les marques de pipettes monocanal et multicanaux | |
Universal | |
Polypropylène |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
AXY001 Catalogue GENERAL AXYGEN FS
Taille: 2.2 MB
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
1Heures
7Minutes
40Secondes
11
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Pointe de pipette universelle en PP Axygen™ > Couleur : Jaune ; type d’emballage : Rack empilé
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu