Learn More
Bel-Art™ Rack flottant pour microtubes à centrifuger SP Scienceware™
Code produit. 11755074 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité:
Tubes (1,5 ml)
Conditionnement:
4 pièces
Code produit. 11755074
Marque: Bel-Art™ F188760000
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Compact et économique
Compact and economical
Peut incuber jusqu’à vingt-quatre microtubes à centrifuger de 1,5 ml dans un bain-marie
  • Les microtubes sont parfaitement maintenus, puis libérés lorsque le rack est descendu sur la paillasse
  • Dimensions : 11,9 x 7,8 cm (4,68 x 3,06 po)
  • Facile à charger
Spécification
Type de produit Rack de microtubes
Array 6 x 4
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Translucent
Capacité Tubes (1,5 ml)
Matériau Polypropylene
Positions 24
Forme Rectangular
Étagères None
Empilables No
Stérilité Non stérile
Quantité 4/boîte
Dimensions (L x l x H) 4,68 x 3,06 x 2,93 in. (11,9 x 7,8 x 7,3cm)
Longueur (métrique) 11,9 cm
Longueur (impériale) 4,68 in
Largeur (métrique) 7,8 cm
Largeur (impériale) 3,06 in
Hauteur (métrique) 7,3 cm
Hauteur (impériale) 2,93 in