Learn More
Thermo Scientific™ Éprouvettes graduées économiques Nalgene™ ; PP
GREENER_CHOICE
Distribuez facilement des liquides avec des graduations moulées simples à lire et inaltérables à l’aide de ces éprouvettes graduées à un prix abordable.
Marque:  Thermo Scientific™ 3664-0250
9.07 EUR valable jusqu'au 2025-07-11
Utilisez le code promo "25721" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10068640
  • 29.95€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Les éprouvettes en PP économiques Thermo Scientific™ Nalgene offrent une excellente résistance aux produits chimiques.
Elles sont pourvues d'un large bec verseur qui facilite la distribution des liquides et de graduations moulées inaltérables et faciles à lire.
  • Translucide
  • Hydrophobes
  • Économique et recyclable ; conçu pour un usage unique
  • Sans ménisque susceptible de gêner la lecture pour des mesures exactes
  • Résistance à la température jusqu’à 135°C (275°F)
  • Large base ronde nervurée plus solide et stable empêchant l’éprouvette de tomber ou de se renverser
  • Étalonnés “pour son volume contenu“ et “pour délivrer un volume donné” à 20°C
Informations sur le recyclage : Les produits de laboratoire réutilisables Nalgene sont conçus pour durer de nombreuses années dans des conditions de laboratoire types. Néanmoins, comme pour tous les produits durables, ils doivent être retirés et remplacés un jour ou l’autre.  Thermo Fisher Scientific recommande le recyclage du matériel de laboratoire en polypropylène Nalgene en fin de vie dans les collectivités disposant d’un système de recyclage du polypropylène.
Les béchers Nalgene et les éprouvettes graduées sont livrés dans des boîtes en carton ondulé fabriquées à partir de matériaux recyclés à 100 % après consommation.  Les sacs d’emballage sont fabriqués en PEBD et sont facilement recyclables une fois l’étiquette retirée.   Veuillez continuer à recycler vos cartons et vos sacs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
250 ml
Éprouvette graduée en PP économique de 250 ml
12
1,52 po
2 ml
Rond
1,99 po
Laboratoires
11,6 po
Bouteille graduée
Polypropylène
1
Pour contenir
38,6 mm
120°C
50,5 mm
248°F
Rond
294,6 mm
Oui
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1425719 Type de certificatCertificat de conformité Date30/03/2025 Catalog Number3664-0250
Numéro de lot1327605 Type de certificatCertificat de conformité Date10/12/2024 Catalog Number3664-0250
Numéro de lot1308451 Type de certificatCertificat de conformité Date10/12/2024 Catalog Number3664-0250
Numéro de lot1303255 Type de certificatCertificat de conformité Date10/12/2024 Catalog Number3664-0250
Numéro de lot1293516 Type de certificatCertificat de conformité Date10/12/2024 Catalog Number3664-0250
Nom du produit
Thermo Scientific™ Éprouvettes graduées économiques Nalgene™ ; PP > 250 ml
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.