Learn More
Vitlab™ Éprouvette graduée de forme haute en polypropylène de classe B
Code produit. 10620314
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Graduations:
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Conditionnement:
12 pièces
3 pièces
6 pièces
Code produit. 10620314
Marque: Vitlab™ 650081
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces éprouvettes pour des applications dans l’industrie alimentaire. Les éprouvettes de mesure de forme haute en polypropylène de classe B VITLAB™ sont dotées d’échelles graduées moulées dans le matériau et restent visibles après un nettoyage quotidien au lave-vaisselle. La base hexagonale à crampons offre une grande stabilité.
  • Éprouvette très transparente
  • Échelle augmentée et traits de graduation aux principaux points de l’échelle
  • La structure de l’échelle est également disponible avec une impression en relief bleue
  • Étalonnée pour son volume (In)
  • Tolérances de classe B conformes aux normes DIN 12681 / ISO 6706
  • La résistance aux contraintes thermiques jusqu’à 80°C n’entraîne pas un dépassement constant des seuils de tolérance
  • En raison des caractéristiques hydrophobes des éprouvettes, la quantité de liquide mesurée (In) est la même que la quantité délivrée (Ex)
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Polypropylène
Tolérance plusmn;2 ml
Certifications/Conformité DIN 12681, ISO 6706
Classe Classe B.
Balance Augmentée bleue
Diamètre (métrique) 44 mm
Quantité 1Chaque
Graduations 2 ml
Autoclavable Autoclavables
Limite d’erreur plusmn; 2 ml
Forme Rond
À utiliser avec (application) Industrie alimentaire
Couleur de la balance Bleu
Base Type Hexagonale
Hauteur (métrique) 315 mm
Type Éprouvette graduée