Learn More
Fisherbrand™ Éprouvettes graduées en polypropylène
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduations:
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
12 pièces
2 pièces
4 pièces
6 pièces
8 pièces
Description
Étalonnés pour son volume contenu / pour délivrer un volume donné à 20°C
- Cylindres translucides
- Graduations moulées larges et faciles à lire
- Grande base arrondie rainurée pour offrir renfort et stabilité
- Large bec verseur ; le modèle 10 ml comporte une partie supérieure conique pour faciliter le remplissage et le versement
- Hydrophobes
- Résistance aux produits chimiques
- Transparents
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Matériau | Polypropylène |
| Certifications/Conformité | ASTM |
| Étalonnage | Pour le stockage/la distribution |
| Graduations | 2 ml |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Subdivision | 2 ml |
| Forme | Rond |
| Base Type | Circulaire |
| Type | Bouteille graduée |