Learn More
Thermo Scientific™ Compte-gouttes une pièce jetables Nalgene™
GREENER_CHOICE
Le compte-gouttes une pièce jetable Thermo Scientific Nalgene consiste en une poire à soufflet offrant un goutte-à-goutte de 30 à 35 gouttes par ml.
Marque:  Thermo Scientific™ 6219-0068
406.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11324545
  • 526.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 30-09-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Le compte-gouttes une pièce jetable Thermo Scientific Nalgene consiste en une poire à soufflet offrant un goutte-à-goutte de 30 à 35 gouttes par ml.
  • Chimiquement compatible avec la plupart des acides, bases et alcools
  • De conception monobloc, le compte-gouttes et la poire assurent une excellente formation de gouttes
  • Sûr et économique pour des performances fiables
  • La pointe conique de non mouillage fournit 30 à 35 gouttes par ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
PEBD (polyéthylène basse densité)
100/sachet, 1000/boîte
68mm
2,7 po
1,6 ml
Compte-gouttes
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1313436 Type de certificatCertificat de conformité Date10/12/2024 Catalog Number6219-0068
Numéro de lot1338580 Type de certificatCertificat de conformité Date02/11/2021 Catalog Number6219-0068
Numéro de lot1338469 Type de certificatCertificat de conformité Date01/11/2021 Catalog Number6219-0068
Numéro de lot1322535 Type de certificatCertificat de conformité Date03/06/2021 Catalog Number6219-0068
Numéro de lot1318181 Type de certificatCertificat de conformité Date24/05/2021 Catalog Number6219-0068
Nom du produit
Thermo Scientific™ Compte-gouttes une pièce jetables Nalgene™ > Longueur du tube : 2-11/16 po