Learn More
Thermo Scientific™ Pissette en PEHD fluoré pour solvant Nalgene™
Description
Éliminez toute autodistribution des liquides grâce aux pissettes pour solvants en PEHD fluoré Thermo Scientific™ Nalgene™ à ventilation automatique. Offrant une faible perméabilité et une excellente résistance chimique à de nombreux solvants organiques, ces flacons de compression en polyéthylène haute densité sont utiles sur une plage de températures comprise entre 0° et 90°C. Les flacons sont conçus pour une distribution par le dessus avec un bouchon à col large et une tige moulés en un seul bloc pour une distribution étanche et uniforme. La pointe est moulée de manière à fournir un flux droit avec un contrôle de la précision. Elle peut être réduite pour augmenter le débit. L’ajustement serré du tube d’aspiration et du bouchon empêche la séparation en cas de pression sur la pissette.
- Tube d’aspiration en polypropylène
- Pissette en PEHD transparente fluorée avec bouchon et embout rouges en polypropylène
- Les caractères rouge brillant sérigraphiés sur le flacon indiquent “Pissette pour solvant” pour une identification facile sans mélange
- Faible perméabilité et excellente résistance chimique de nombreux solvants organiques utilisés en HPLC, CCM et chromatographie en phase gazeuse
- Utilisable sur une plage de températures comprise entre 0° et 90°C (32° et 194°F)
- Col large conçu pour faciliter le remplissage
- Extrémité pouvant être raccourcie pour fournir un débit plus important
- Ventilé pour empêcher toute “autodistribution” lorsqu’il n’est pas utilisé
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Énergie renouvelable
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
Capacité (impériale) | 16 oz |
Couleur | Corps translucide, bouchon rouge |
Description | Pissette fluorée pour solvant |
Matériau | PEHD |
Nbre par carton | 24 |
Nb par paquet | 2 |
Couleur de bouchon | Rouge |
Closure Included | Oui |
Graduated | Non |
Afficher plus |
† Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.