Learn More
BRAND™ Pipette compte-gouttes en PEBD
En polyéthylène basse densité (PEBD) Utilisé pour l’échantillonnage et la décantation de liquides infectieux ou toxiques. Gradué avec soufflets.
Marque: BRAND™ 125420
29.60 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En PEBD
- Gradué
- Comprend des soufflets
- Pour la manipulation d’échantillons toxiques ou de matière infectieuse
- 100/boîte
Spécification
PEBD | |
Oui | |
5 ml | |
Pipette compte-gouttes |
Pour l’échantillonnage et la décantation de liquides infectieux ou toxiques | |
100/boîte | |
194 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BRAND™ Pipette compte-gouttes en PEBD > Capacité : 5 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu