Learn More
3M™ Molecular Detection Assay 2
Used with the 3M™ Molecular Detection System for the rapid and specific detection of shiga toxin-producing e.coli species in enriched food and environmental samples.
Marque:  3M™ 7100194040
Encompass
Code produit. 17228550
  • 581.82€ / 1 kit
Expédition estimée: 21-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Un protocole de dosage et moins d’étapes que la plupart des tests, ce qui réduit les tâches répétitives et facilitent la formation des employés.
  • Les réactifs prêts à l’emploi et pré-distribués sont pratiques et minimisent les risques d’erreur humaine.
  • Les tubes de dosage à code couleur pour les organismes et les écrans logiciels permettent un meilleur suivi et une identification plus facile.
  • Possibilité d’effectuer tous les tests simultanément et de tester jusqu’à 96 échantillons à chaque cycle vous aident à travailler plus efficacement
  • Le processus d’amplification et de détection en temps réel permet d’identifier les résultats positifs en 15 minutes seulement et de prendre des décisions critiques plus rapidement.
Spécification
Spécification
Écran de gènes STEC
Doser
Aliments et boissons, Test environnemental
48/boîte