Learn More
Thermo Scientific™ Tubulure en PVC sans phthalate Nalgene™
GREENER_CHOICE
Cette tubulure transparente autoclavable de qualité laboratoire constitue la norme en matière de pureté et de qualité. Elle est fabriquée à base de résines de qualité supérieure et est exempte de plastifiants ortho-phthalates. Conforme aux normes FDA CFR21 pour l’emballage des denrées alimentaires, USP VI, cytotoxicité, REACH, sans latex, RoHS et California Proposition 65
Marque:  Thermo Scientific™ 8701-9090
265.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16505140
  • 274.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
La tubulure en PVC transparent sans phthalate Thermo Scientific™ Nalgene™ est fabriquée à base de matériaux en résine de qualité supérieure et fonctionne comme une tubulure Nalgene 180 classique, mais est exempte de plastifiants DEHP et ortho-phthalates. Conforme aux normes FDA CFR21 pour l’emballage des denrées alimentaires, USP VI, cytotoxicité, REACH, sans latex, RoHS et California Proposition 65. Résiste au durcissement et à la décoloration causés par une large gamme de produits chimiques de laboratoire et ne confère pas d’odeur ou de goût, ce qui rend cette tubulure idéale pour une large gamme d’applications non médiales, en laboratoire, de recherche et pharmaceutiques.
  • Cette tubulure transparente autoclavable de qualité laboratoire constitue la norme en matière de pureté et de qualité. Elle est fabriquée à base de résine et de plastifiants de la meilleure qualité
  • Exempte de plastifiants ortho-phthalates
  • Résiste au durcissement et à la décoloration par de nombreux produits chimiques. Offre une bonne stabilité dimensionnelle
  • Équivaut à la tubulure Tygon™ E-3603
  • Porte le marquage de conformité réglementaire et de diamètre interne à intervalles de 12 po pour faciliter l’identification et les mesures
  • Dureté au duromètre Shore A, 60
  • Ne confère pas d’odeur ni de goût
  • Possibilité d’écrire dessus avec le marqueur Nalgene Lab
  • Glisse facilement sur les raccords en verre et en plastique ; se bloque solidement
  • Autoclavable/Transparente
La taille 8701-0010 n’est pas imprimée.
Compliance
Conforme aux normes FDA CFR21 pour l’emballage des denrées alimentaires, USP VI, cytotoxicité, REACH, sans latex, RoHS et California Proposition 65
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Conforme aux normes FDA CFR21 pour l’emballage des denrées alimentaires, USP VI, cytotoxicité, REACH, sans latex, RoHS et California Proposition 65
Autoclavable
PVC
250 pieds
1 article de tubulure de 250 pi de long
Autoclave, gaz, produit chimique
60 (Shore A)
28 psig à 73°F (23°C), 14 psig à 125°F (51°C)
160°F
Tubulure flexible
Tubulure en PVC sans phthalate
5/16 po
7/16 po
1/16 po
Non stérile
Transparent
Rayon de courbure de 4 x dia. ext.
Très faible
71°C
Nom du produit
Thermo Scientific™ Tubulure en PVC sans phthalate Nalgene™ > Tubulure en PVC sans phthalate Nalgene ; taille : 1 po x 1-1/4 po x 1/8 po (diamètre interne x diamètre externe x paroi) ; longueur : 50 pi
Non destinée à un usage médical.