Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth Bottles Made Of Teflon™ PFA with Closure , 500mL
Les flacons PFA à col étroit Thermo Scientific Nalgene présentent une excellente résistance thermique, chimique et à la corrosion.
Marque: Thermo Scientific™ 1630-0016
696.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Obtenez une excellente résistance thermique, chimique et à la corrosion grâce aux flacons en Teflon™ PFA à col étroit avec bouchon Thermo Scientific™ Nalgene™, parmi les contenants qui présentent la meilleure résistance aux substances chimiques et à la corrosion.
- De -270°C à +250°C (de -454°F à +482°F)
- Inertes à pratiquement tous les produits chimiques, sauf métaux alcalins en fusion, fluor à haute température et composés halogénés complexes à haute température et haute pression
- Emballés individuellement
- Autoclavables
- Bouchon étanche† en PFA
Comprend :
bouchons à vis en PFA étanches et sans revêtement
Remarque :
dégagez complètement le filetage ou retirez le bouchon avant autoclavage.
Spécification
500mL | |
Naturel, translucide | |
24mm | |
4 | |
Non stérile | |
38mm | |
Autoclavables | |
Étroit | |
181mm | |
7,12 po | |
Téflon PFA | |
72mm | |
Non |
16 oz | |
Flacon à col étroit | |
Téflon PFA | |
1 | |
Naturel | |
Oui | |
Non | |
Rond | |
Flacon à col étroit | |
Sans joint | |
38-430 mm | |
Bouchon à vis |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1407157 | Certificat de conformité | 12/06/2024 | 1630-0016 |
1385281 | Certificat de conformité | 02/08/2023 | 1630-0016 |
1380991 | Certificat de conformité | 15/03/2023 | 1630-0016 |
1373467 | Certificat de conformité | 28/11/2022 | 1630-0016 |
1327049 | Certificat de conformité | 09/04/2022 | 1630-0016 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.